Tisk…
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
233161-25G 233161-5G
SIAL233161-25GEA 7330 CZK
SIAL233161-25G SIAL233161-5G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000391
CAS číslo: 349-76-8
EINECS: 206-490-4