5-Fluoro-m-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
A15020.03
A15020.06
A15020.03EA
872
CZK
A15020.03
A15020.06
5-Fluoro-m-xylene ≥97%
5-Fluoro-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 461-97-2
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 1926374
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00052366
Vzorec:
C₈H₉F MW: 124.16 Bod varu: 144…145 °C Hustota: 0.983 Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052366 CAS číslo: 461-97-2 UN: 1993 ADR: 3 III |