Tisk…
3,5-Dimethyl-p-anisic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Dimethyl-p-anisic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzenecarboxylic acid, 3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
638692-1G 638692-5G
SIAL638692-1GEA 0 CZK
SIAL638692-1G SIAL638692-5G
3,5-Dimethyl-p-anisic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-p-anisic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 196…198 °C
Hustota: 1,253 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00020309
CAS číslo: 21553-46-8
EINECS: 244-441-9