Tisk…
2,3-Dimethylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
138150-25G 138150-5G
SIAL138150-25GEA 3840 CZK
SIAL138150-25G SIAL138150-5G
2,3-Dimethylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 143…147 °C
Hustota: 1,283 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002479
CAS číslo: 603-79-2
EINECS: 210-058-0