Tisk…

4'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone

M-Clarity™ quality level = MQ300

W267708-5KG-K W267708-10KG-K W267708-1KG-K W267708-25KG-K
SIALW267708-5KG-KEA 13810 CZK
SIALW267708-5KG-K SIALW267708-10KG-K SIALW267708-1KG-K SIALW267708-25KG-K
4'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008751
CAS číslo: 122-00-9
EINECS: 204-514-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR