Tisk…
4'-Methylacetophenone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
A14469.0B A14469.18 A14469.30
A14469.0BEA 3850 CZK
A14469.0B A14469.18 A14469.30
4'-Methylacetophenone 96%
4'-Methylacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 122-00-9 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5340 Melting Point: -19° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 606053 MDL No.: MFCD00008751
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18
Bod varu: 224…226 °C
Bod tání: –19 °C
Hustota: 1.010
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008751
CAS číslo: 122-00-9
EINECS: 204-514-8