Tisk…
4'-Methylacetophenone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 2890 CZK
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Methylacetophenone 95%
4'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18
Bod varu: 226
Bod tání: –19 °C
Hustota: 1.005 g/cm³
Bod vzplanutí: 92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008751
CAS číslo: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %