3'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
M26607-25G
M26607-5G
SIALM26607-25GEA
3530
CZK
SIALM26607-25G
SIALM26607-5G
3'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Methylacetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O MW: 134.18 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008742 CAS číslo: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |