3'-Methylacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
L00440.06
L00440.14
L00440.06EA
961
CZK
L00440.06
L00440.14
3'-Methylacetophenone ≥97%
3'-Methylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 585-74-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: -9°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 956637
MDL No.: MFCD00008742
Vzorec:
C₉H₁₀O MW: 134.18 Bod varu: 219 °C Bod tání: –9 °C Hustota: 1.010 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008742 CAS číslo: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |