Tisk…
2'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M26593-25G M26593-5G
SIALM26593-25GEA 2910 CZK
SIALM26593-25G SIALM26593-5G
2'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008734
CAS číslo: 577-16-2
EINECS: 209-408-5