Tisk…
2'-Methylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
A11695.06 A11695.14 A11695.22
A11695.06EA 841 CZK
A11695.06 A11695.14 A11695.22
2'-Methylacetophenone ≥98%
2'-Methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 577-16-2 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5318 Boiling Point: 214° Beilstein Reference: 907005 MDL No.: MFCD00008734
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18
Bod varu: 214 °C
Hustota: 1.020
Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008734
CAS číslo: 577-16-2
EINECS: 209-408-5