Tisk…
2'-Methylacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
126160250 126160050 126161000
ACRO126160250EA 2560 CZK
ACRO126160250 ACRO126160050 ACRO126161000
2'-Methylacetophenone 98%
2'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18
Bod varu: 214 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.026 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008734
CAS číslo: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV transmittance ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm)