Tisk…
4-Chloro-m-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21275.09 B21275.18
B21275.09EA 1540 CZK
B21275.09 B21275.18
4-Chloro-m-xylene ≥97%
4-Chloro-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 95-66-9 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060644
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060644
CAS číslo: 95-66-9