Tisk…
3-Chloro-o-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21505.14 B21505.22
B21505.14EA 2360 CZK
B21505.14 B21505.22
3-Chloro-o-xylene ≥97%
3-Chloro-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 608-23-1 Molecular Formula: C8H9Cl Formula Weight: 140.61 MDL No.: MFCD00060689
Vzorec: C₈H₉Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060689
CAS číslo: 608-23-1