Tisk…
α-Chloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C73400-100G C73400-5G
SIALC73400-100GEA 1840 CZK
SIALC73400-100G SIALC73400-5G
α-Chloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α-Chloro-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000919
CAS číslo: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224