Tisk…
α-Chloro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C73354-100G C73354-25G
SIALC73354-100GEA 5600 CZK
SIALC73354-100G SIALC73354-25G
α-Chloro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α-Chloro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000909
CAS číslo: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224