Tisk…
α,α'-Dichloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
105740-100G 105740-25G
SIAL105740-100GEA 2630 CZK
SIAL105740-100G SIAL105740-25G
α,α'-Dichloro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dichloro-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Cl₂
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,432 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000920
CAS číslo: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II