α,α'-Dichloro-p-xylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
147661000
147665000
147660250
ACRO147661000EA
2370
CZK
ACRO147661000
ACRO147665000
ACRO147660250
α,α'-Dichloro-p-xylene 98%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Vzorec:
C₈H₈Cl₂ MW: 175.06 Bod varu: 254 °C (760 mmHg) Bod tání: 98…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000920 CAS číslo: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN: 2928 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
GC | ≥97.5 % |