Tisk…
2,5-Dimethylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
151068-25G 151068-5G
SIAL151068-25GEA 10240 CZK
SIAL151068-25G SIAL151068-5G
2,5-Dimethylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Bod varu: 104,4 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003342
CAS číslo: 5779-94-2
EINECS: 227-303-2