2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A14655.06
A14655.14
A14655.06EA
1080
CZK
A14655.06
A14655.14
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 90+%
CAS No.: 15764-16-6
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5490
Odour: Almond-like
Melting Point: -9°
Boiling Point: 215-216°
MDL No.: MFCD00003340
Vzorec:
C₉H₁₀O Bod varu: 215…216 °C Bod tání: –9 °C Hustota: 1,02 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003340 CAS číslo: 15764-16-6 EINECS: 239-856-7 |