Tisk…
4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B21931.14 B21931.06
B21931.14EA 1500 CZK
B21931.14 B21931.06
4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥99%
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Purity: 99% CAS No.: 14804-38-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 117-120°/13mm Beilstein Reference: 1940290 MDL No.: MFCD00143259
Vzorec: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Bod varu: 117…120 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,347
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143259
CAS číslo: 14804-38-7