4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10712.09
A10712.14
A10712.18
A10712.30
A10712.09EA
1380
CZK
A10712.09
A10712.14
A10712.18
A10712.30
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Purity: 98%
CAS No.: 24596-19-8
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₀BrN Bod varu: 120 °C (0,2 mmHg) Bod tání: 47…52 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007826 CAS číslo: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |