Tisk…
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
185190050 185190250
ACRO185190050EA 853 CZK
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08
Bod varu: 120 °C (0.2 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007826
CAS číslo: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %