Tisk…
2-Bromo-4,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
528862-10G 528862-1G
SIAL528862-10GEA 0 CZK
SIAL528862-10G SIAL528862-1G
2-Bromo-4,6-xylidine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
MDL Number: MFCD00047826
CAS číslo: 41825-73-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III