1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: abcr
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
AB103463.0010
AB103463.0050
AB103463.0100
ABCRAB103463.0010EA
0
CZK
ABCRAB103463.0010
ABCRAB103463.0050
ABCRAB103463.0100
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₃BrF₆ Bod varu: 152…155 °C (1013 hPa) Bod tání: –16 °C Hustota: 1,7048 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000381 CAS číslo: 328-70-1 EINECS: 206-334-5 |