α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
290564-1G
290564-25G
290564-5G
SIAL290564-1GEA
1210
CZK
SIAL290564-1G
SIAL290564-25G
SIAL290564-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Vzorec:
C₈H₆BrF₃ Bod varu: 73…75 °C (0,4 mmHg) Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000403 CAS číslo: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 UN: 3261 ADR: 8,II |