Tisk…
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ200
254967-1G 254967-5G
SIAL254967-1GEA 0 CZK
SIAL254967-1G SIAL254967-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene, Sigma-Aldrich®
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03
Bod varu: 116…118 °C (60 mmHg)
Bod tání: 30
Hustota: 1.57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013558
CAS číslo: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8 II