5-Bromo-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
B21610.06
B21610.14
B21610.22
B21610.06EA
958
CZK
B21610.06
B21610.14
B21610.22
5-Bromo-m-xylene ≥98%
5-Bromo-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 556-96-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1926375
MDL No.: MFCD00000087
Vzorec:
C₈H₉Br MW: 185.06 Bod varu: 204 °C Hustota: 1.361 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000087 CAS číslo: 556-96-7 |