Tisk…
5-Bromo-m-xylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
294000250 294001000
ACRO294000250EA 3460 CZK
ACRO294000250 ACRO294001000
5-Bromo-m-xylene 98%
5-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
MW: 185.06
Hustota: 1.36 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000087
CAS číslo: 556-96-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %