Tisk…
2-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
115851-100G 115851-25G 115851-5G
SIAL115851-100GEA 11720 CZK
SIAL115851-100G SIAL115851-25G SIAL115851-5G
2-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000075
CAS číslo: 576-22-7
EINECS: 209-397-7