Tisk…
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
167266-100G 167266-25G
SIAL167266-100GEA 2670 CZK
SIAL167266-100G SIAL167266-25G
2-Bromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,3582 g/cm³ (18.5 °C)
MDL Number: MFCD00000074
CAS číslo: 553-94-6
EINECS: 209-055-7