Tisk…

3-Bromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ100

B83789-25G B83789-5G
SIALB83789-25GEA 4620 CZK
SIALB83789-25G SIALB83789-5G
3-Bromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
MW: 185.06
Bod varu: 214
Hustota: 1.365 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000069
CAS číslo: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
UN: 1701
ADR: 6.1 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR