Tisk…
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
270768-25G 270768-5G
SIAL270768-25GEA 3760 CZK
SIAL270768-25G SIAL270768-5G
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyl-1-(bromomethyl)benzene
Vzorec: C₁₁H₁₅Br
MW: 227.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000180
CAS číslo: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
UN: 3265
ADR: 8 II