Tisk…

α-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

B83509-25G B83509-5G
SIALB83509-25GEA 2820 CZK
SIALB83509-25G SIALB83509-5G
α-Bromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1,3711 g/cm³ (23 °C)
MDL Number: MFCD00000177
CAS číslo: 620-13-3
EINECS: 210-625-2
UN: 1701
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10223

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR