Tisk…
2,5-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
MQ100
116157-100G 116157-25G
SIAL116157-100GEA 4690 CZK
SIAL116157-100G SIAL116157-25G
2,5-Dibromo-p-xylene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
MW: 263.96
Bod varu: 261
Bod tání: 75
MDL Number: MFCD00000091
CAS číslo: 1074-24-4
EINECS: 214-038-2
UN: 3077
ADR: 9 III