Tisk…
α,α'-Dibromo-p-xylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112940250 112941000
ACRO112940250EA 2570 CZK
ACRO112940250 ACRO112941000
α,α'-Dibromo-p-xylene 97%
α,α'-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142…147 °C
Hustota: 2,012 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000182
CAS číslo: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or coarse crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm