Tisk…
Detektor plynů, BW Clip4
Dodavatel: BW TECHNOLOGIES
BWC4-Y-E BWC4-B-E
151-0316EA 25040 CZK
151-0316 151-0317
Detektor plynů, BW Clip4
Systém detekce plynů
BW Clip4 je snadno připevnitelný čtyřplynový detektor (H₂S, CO, O₂, LEL), který je vždy zapnutý, nevyžaduje žádné nabíjení, žádnou výměnu baterie nebo senzoru.
  • 2-roky nepřetržitého provozu
  • odolný, ergonomický a přenosný
  • jednoduchá obsluha jedním tlačítkem
  • intuitivní LCD symboly
  • koncentrace plynu v reálném čase
  • kompatibilní s dokovacím systémem IntelliDoX a softwarem pro správu detektorů
  • testováno na použití v extrémním prostředí
BW Clip4 je vybaven blikajícími červenými indikátory, které upozorňují pracovníky, na to že nebyl proveden test funkčnosti.More Product Information