α,α'-Dibromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
125911-10G
125911-25G
SIAL125911-10GEA
4590
CZK
SIAL125911-10G
SIAL125911-25G
α,α'-Dibromo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-m-xylene
Vzorec:
C₈H₈Br₂ Bod varu: 135…140 °C (20 mmHg) Bod tání: 76…78 °C Hustota: 1,959 g/cm³ (0 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000178 CAS číslo: 626-15-3 EINECS: 210-931-6 UN: 3261 ADR: 8,II |