Tisk…
4,5-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
638447-1G 638447-5G
SIAL638447-1GEA 1880 CZK
SIAL638447-1G SIAL638447-5G
4,5-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
MDL Number: MFCD00082743
CAS číslo: 24932-48-7