4,5-Dibromo-o-xylene 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
B22727.03
B22727.06
B22727.03EA
1500
CZK
B22727.03
B22727.06
4,5-Dibromo-o-xylene 97
4,5-Dibromo-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 24932-48-7
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2206183
Vzorec:
C₈H₈Br₂ MW: 263.96 Bod tání: 85…87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082743 CAS číslo: 24932-48-7 |