Tisk…
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
137971000 137970250
ACRO137971000EA 3220 CZK
ACRO137971000 ACRO137970250
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene 97%
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₆Br₄
Bod varu: 346 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000131
CAS číslo: 13209-15-9
EINECS: 236-176-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥96.0 %