Tisk…
α,α'-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
D44405-100G D44405-25G
SIALD44405-100GEA 6590 CZK
SIALD44405-100G SIALD44405-25G
α,α'-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod varu: 140 °C (20 mmHg)
Bod tání: 90…93 °C
Hustota: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000175
CAS číslo: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8,II