Tisk…
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23434.03 B23434.06 B23434.14
B23434.03EA 1220 CZK
B23434.03 B23434.06 B23434.14
3,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 172975-69-8 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 235-237° Beilstein Reference: 7368658
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
Bod tání: 235…237 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185689
CAS číslo: 172975-69-8