3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17461.03
L17461.06
L17461.03EA
1190
CZK
L17461.03
L17461.06
3,4-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
3,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 55499-43-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2963858
Vzorec:
C₈H₁₁BO₂ Bod tání: ∼ 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01009694 CAS číslo: 55499-43-9 |