Tisk…
2,6-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
B24613.03 B24613.06 B24613.14
B24613.03EA 1410 CZK
B24613.03 B24613.06 B24613.14
2,6-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 100379-00-8 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 120-126° dec. MDL No.: MFCD01009693
Vzorec: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Bod tání: 120…126 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01009693
CAS číslo: 100379-00-8