2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
359270010
359270050
359270250
ACRO359270010EA
1060
CZK
ACRO359270010
ACRO359270050
ACRO359270250
2,6-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,6-Dimethylphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₂ MW: 149.98 Bod tání: 105 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01009693 CAS číslo: 100379-00-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |