2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23740.03
B23740.06
B23740.14
B23740.03EA
1120
CZK
B23740.03
B23740.06
B23740.14
2,5-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 85199-06-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 180°
Beilstein Reference: 3241785
Vzorec:
C₈H₁₁BO₂ Bod tání: ∼ 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863525 CAS číslo: 85199-06-0 |