2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23076.06
B23076.03
B23076.06EA
6590
CZK
B23076.06
B23076.03
2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55499-44-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 204-208°
MDL No.: MFCD02683101
Vzorec:
C₈H₁₁BO₂ Bod tání: 204…208 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683101 CAS číslo: 55499-44-0 |