2,3-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23942.03
B23942.06
B23942.14
B23942.03EA
851
CZK
B23942.03
B23942.06
B23942.14
2,3-Dimethylphenylboronic acid ≥98%
2,3-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 183158-34-1
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: ca 175°
Beilstein Reference: 8050763
Vzorec:
C₈H₁₁BO₂ Bod tání: ∼175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863524 CAS číslo: 183158-34-1 |