Tisk…
4,4'-Methylenedianiline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
32950-1KG 32950-250G 32950-50G
SIAL32950-1KGEA 3100 CZK
SIAL32950-1KG SIAL32950-250G SIAL32950-50G
4,4'-Methylenedianiline, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenedianiline
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Bod varu: 398 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…92 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007914
CAS číslo: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000